Läs mer
Metyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidin-2-karboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447016
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447016 5 g 5g
15437016 1 g 1g
15457016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62091.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108963-96-8 | C11H17NO5 | 243.259 g/mol
Metyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidin-2-karboxylat i medicin, apotek, kosmetika och industriella, konstgjorda smak- och doftämnen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidin
-2-karboxylat i medicin, apotek, kosmetika och industriella, artificiella smak- och doftämnen
Löslighet
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108963-96-8
Molekylformel C11H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 243.259
MDL-nummer MFCD06809720
InChI-nyckel FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-pyroglutamic acid methyl ester, boc-pyr-ome, s-1-tert-butyl 2-methyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl l-n-boc-pyroglutamate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl boc-l-pyroglutamate, s-5-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pglu-ome, pubchem12135
PubChem CID 10868485
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl 2-O-metyl (2S)-5-oxopyrrolidin-1,2-dikarboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane.
Optisk rotation −32° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vikt 243.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.