Läs mer
Metyl(S)-(+)-3-hydroxy-2-metylpropionat, 98 %
Produktkod. 11430830
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430830 10 g 10g
11420830 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044483.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80657-57-4 | C5H10O3 | 118,13 g/mol
Metyl (S)-(+)-3-hydroxi-2-metylpropionat används som utgångsmaterial för syntesen av dictyostatin, discodermolid och spongidepsin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80657-57-4
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
MDL-nummer MFCD00064520
InChI-nyckel ATCCIZURPPEVIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate, methyl s-+-3-hydroxy-2-methylpropionate, s-+-3-hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, methyl 2s-3-hydroxy-2-methylpropanoate, 2-methyl-3-hydroxypropanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, 2s, s-+-methyl 3-hydroxy-2-methylpropionate, s-3-hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester, +-methyl l-beta-hydroxyisobutyrate, methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate #
PubChem CID 10192563
IUPAC-namn metyl (2S)-3-hydroxi-2-metylpropanoat
LEDER COC(=O)C(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (S)- (+)-3-hydroxy-2-methylpropionate
Färg Färglös
Densitet 1.07 g/mL
Kokpunkt 74 °C (10 mmHg)
Flampunkt 81 °C (178 °F)
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 10 g
Beilstein 1720830
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i metanol.
Optisk rotation +27° (c=4 i metanol)
Formel vikt 118.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.