Läs mer
Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10127420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10127420 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10127420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414450010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Namnnotering 99%
CAS 36615-45-9
Färg Colorless
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H12O3
Brytningsindex 1.5180 to 1.52
MDL-nummer MFCD00221509
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande − 44.20 (21.00°C c=3,1,2−dichloroeth)
Specifik rotation -44.2
Synonym s-methyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropionate, methyl s---3-hydroxy-3-phenylpropionate, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, methylester, bs
InChI-nyckel VZHHCQFCDCJKIX-VIFPVBQESA-N
LEDER COC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)O
IUPAC-namn methyl (3S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 180.2
PubChem CID 6993014
Formel vikt 180.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Viscous Liquid