Läs mer
Metyl (S)-(+)-3-hydroxibutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374376
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374376 5 g 5g
11364376 1 g 1g
11384376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19996.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 53562-86-0 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Metyl (S)-(+)-3-hydroxibutyrat tjänar som ett optiskt aktivt utgångsmaterial som används i organisk syntes. Det används också vid framställning av (-)-metylelenolat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl (S)-(+)-3-hydroxibutyrat fungerar som ett optiskt aktivt utgångsmaterial som används i organisk syntes. Det används också vid framställning av (-)-metylelenolat.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53562-86-0
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
MDL-nummer MFCD00064461
InChI-nyckel LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl s-3-hydroxybutyrate, s-3-hydroxybutanoic acid methyl ester, unii-g10281a5ah, methyl 3s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3s, methyl-s-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester, s-3-hydroxybutyric acid methyl ester
PubChem CID 6950307
IUPAC-namn metyl (3S)-3-hydroxibutanoat
LEDER COC(=O)CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Densitet 1.055
Kokpunkt 56°C to 58°C (11 mmHg)
Flampunkt 73°C (163°F)
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 5 g
Beilstein 1720583
Löslighetsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Optisk rotation +48.5° (c=1.3 in Chloroform)
Formel vikt 118.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.