Läs mer
Metyl (S)-(+)-3-hydroxibutyrat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10387701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10387701 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10387701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 343860010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Namnnotering 99%
CAS 53562-86-0
Färg Färglös
Densitet 1.0550g/mL, 1.055
Kokpunkt 63 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 73 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H10O3
Brytningsindex 1,4190 till 1,422
MDL-nummer MFCD00064461
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande +21,5° (20 °C c=renet)
Specifik rotation +21.5
Synonym methyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl s-3-hydroxybutyrate, s-3-hydroxybutanoic acid methyl ester, unii-g10281a5ah, methyl 3s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3s, methyl-s-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester, s-3-hydroxybutyric acid methyl ester
InChI-nyckel LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYNA-N
LEDER COC(=O)CC(C)O
IUPAC-namn metyl (3S)-3-hydroxibutanoat
Molekylvikt (g/mol) 118.13
PubChem CID 6950307
Formel vikt 118.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.