Läs mer
Metyl(S)-(+)-3-hydroxybutyrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (S)-3-Hydroxybutanoate |
| CAS | 53562-86-0 |
| Molekylformel | C5 H10 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3S)-, Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(S)-, (+)-(3S)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (3S)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (S)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (S)-3-Hydroxybutyric acid methy |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)C[C@H](C)O |
| IUPAC-namn | metyl(3S)-3-hydroxybutanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.131 |
| Formel vikt | 118.063 |