Läs mer
Methyl ((S)-4-Methyl-2-[2-oxo-2-[[(S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl ((S)-4-Methyl-2-(2-oxo-2-(((S)-1-phenylethyl)amino)ethyl)pentyl)carbamate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O3/c1-13(2)10-15(12-19-18(22)23-4)11-17(21)20-14(3)16-8-6-5-7-9-16/h5-9,13-15H,10-12H2,1-4H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-,15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 320.21 |