Läs mer
Methyl (S)-(-)-lactate, 97%
Produktkod. 10573571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10573571 250 g Glasflaska 250g
10276790 1 kg Glasflaska 1kg
10229493 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10573571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213062500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27871-49-4 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27871-49-4
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.11
MDL-nummer MFCD00064265
InChI-nyckel LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Synonym methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester
PubChem CID 94386
ChEBI CHEBI:83222
IUPAC-namn metyl (2S)-2-hydroxipropanoat
LEDER COC(=O)[C@H](C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (S)-(-)-lactate
Aciditet 0.2% max. (as lactic acid)
Densitet 1.0920g/mL, 1.092
Kokpunkt 144.0°C to 145.0°C
Flampunkt 55°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CO2CH3
Brytningsindex 1.4100 to 1.4150
Kvantitet 250 g
Beilstein 03, 264
Specifikt rotationsförhållande − 8.50 (20.00°C neat)
Specifik rotation − 8.50
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in alcohol and ether
Viskositet 2.9 mPa.s (25°C)
Formel vikt 104.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl (S)-(-)-lactate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.