missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl (S)-Pyroglutamate, TRC

Produktkod. 30465033
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30465033 5 g
30466330 2 g
30470916 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30465033 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3259485G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4931-66-2
Molekylformel C6 H9 N O3
Molekylvikt (g/mol) 143.14
IUPAC-namn methyl (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
LEDER COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl (S)-Pyroglutamate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Formel vikt 143.0582
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.