Läs mer
Metyl(S)-pyroglutamat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (S)-Pyroglutamate |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Formel vikt | 143.0582 |