Läs mer
Metyl(S)-pyroglutamat, TRC
Produktkod. 30470916
Change view
Kvantitet:
1 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470916 1 g
30465033 5 g
30466330 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30470916 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3259481G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4931-66-2
Molekylformel C6 H9 N O3
Molekylvikt (g/mol) 143.14
IUPAC-namn metyl(2S)-5-oxopyrrolidin-2-karboxylat
LEDER COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl (S)-Pyroglutamate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Formel vikt 143.0582