Läs mer
Metylsalicylat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318205
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318205 1 ml
1 options
Produktkod. 30318205 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15143400AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Analyt- eller komponentnamn Salicylic acid methyl ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn Metyl 2-hydroxybenzoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 152,0473 g/mol