Läs mer
Metylsalicylat, 98 %
Produktkod. 11453234
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453234 500 g 500g
11408800 250 g 250g
11463234 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453234 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10578.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 119-36-8 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Metylsalicylat används som ett smakämne och ger doft till produkter som tuggummi och mynta. Det fungerar som ett antikoagulant genom att avbryta vitamin K1-epoxidcykeln. Det används också i höga koncentrationer som ett gnidningsmedel för att behandla led-, muskelvärk och akut smärta. Det används som ett anti-växtätande försvarssystem i olika växter. Det används som ett överföringsmedel för att få en manuell kopia av en bild på en yta och för att rensa vävnadsprover från växter eller djur som ska användas för mikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylsalicylat används som ett smakämne och ger doft till produkter som tuggummi och mynta. Det fungerar som ett antikoagulant genom att avbryta vitamin K1-epoxidcykeln. Det används också i höga koncentrationer som ett gnidningsmedel för att behandla led-, muskelvärk och akut smärta. Det används som ett anti-växtätande försvarssystem i olika växter. Det används som ett överföringsmedel för att få en manuell kopia av en bild på en yta och för att rensa vävnadsprover från växter eller djur som ska användas för mikroskopi.
Löslighet Blandbar med
vatten, kloroform, etanol, metonol och eter.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-36-8
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00002214
InChI-nyckel OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
IUPAC-namn metyl-2-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl salicylate
Smältpunkt -9 °C
Densitet 1.18
Kokpunkt 224 °C
Flampunkt 99 °C (210 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 500 g
Beilstein 971516
Merck Index 14,6120
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, kloroform, etanol, methonol och eter.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl salicylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl salicylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.