Läs mer
Metylsalicylat, 99 %
Produktkod. 10032970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10032970 1 L Glasflaska 1 L
10194700 5 mL Glasflaska 5ml
10606052 500 mL Glasflaska 500ml
10687744 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10032970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 220490010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 SEK
    1098.65 SEK / 1 L
    Save 156.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 119-36-8 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-36-8
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00002214
InChI-nyckel OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
IUPAC-namn metyl-2-hydroxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl salicylate
Smältpunkt -8 °C till 7 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1825g/mL, 1.1825
Kokpunkt 222,0 °C
Flampunkt 110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel 2-(HO)C6H4CO2CH3
Brytningsindex 1,5350 till 1,5380
Kvantitet 1 L
Beilstein 10,7
Merck Index 15,6193
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,07 % (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glaciärättiksyra, löslig i eter och kloroform, i etanol 80 vol. %:1:2 v/v (20 °C), dietylftalat: 1:1 v/v (20 °C), 1,2-propandiol:1/7 v/v (20 °C)
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.