Läs mer
Metylsalicylat beta-D-O-Glucuronid Triacetat Metylester, TRC
Produktkod. 30481703
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30481703 50 mg
1 options
Produktkod. 30481703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32659050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Salicylate beta-D-O-Glucuronide Triacetate Methyl Ester
CAS 101231-54-3
Molekylformel C21H24O12
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Triacetate Ester, O-carboxyphenyl beta-D-Glucopyranosiduronic alphacid Triacetate Dimethyl Ester.
InChI formel InChI=1S/C21H24O12/c1-10(22)29-15-16(30-11(2)23)18(31-12(3)24)21(33-17(15)20(26)28-5)32-14-9-7-6-8-13(14)19(25)27-4/h6-9,15-18,21H,1-5H3/t15-,16-,17-,18+,21+/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2C(=O)OC)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn metyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxi-6-(2-metoxykarbonylfenoxi)oxan-2-karboxyllat
Molekylvikt (g/mol) 468.41
Formel vikt 468.1268