Läs mer
Methyl Salicylate-d3, TRC
Produktkod. 30479138
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479138 10 mg
30468203 5 mg
30481811 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479138 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33102710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1335435-40-9
Molekylformel C8H5D3O3
Molekylvikt (g/mol) 155.17
Synonym 2-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester-d3, 2-(Methoxycarbonyl)phenol-d3, 2-Carbomethoxyphenol-d3, 2-Hydroxybenzoic Acid Methyl Ester-d3, Analgit-d3, Anthrapole ND-d3, Ben Gay-d3, Exagien-d3, Flucarmit-d3, Methyl 2-Hydroxybenzoate-d3, Methyl Ester 2-Hydroxy benzoic Acid-d3, Methyl Ester of 2-hydroxybenzoic Acid-d3, Methyl o-Hydroxybenzoate-d3, NSC 8204-d3, PredaLure-d3, Wintergreen Oil-d3, o-Hydroxybenzoic Acid Methyl Ester-d3
IUPAC-namn trideuteriomethyl 2-hydroxybenzoate
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Salicylate-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3/i1D3
Formel vikt 155.0662