Läs mer
Methyl Salicylate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10345760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10345760 500 mL 500ml
10060260 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10345760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/5200/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Methyl Salicylate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-36-8
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer 2214
InChI-nyckel OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
IUPAC-namn methyl 2-hydroxybenzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Smältpunkt -8°C
Färg Yellow
Kokpunkt 222°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 152.15g/mol
Ångtryck 0.118mmHg 25
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl salicylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.