Läs mer
Metylsalicylat, LoGiCal
Produktkod. 30459070
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459070 10 mg
1 options
Produktkod. 30459070 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1063.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Analyt- eller komponentnamn Salicylic acid methyl ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn Metyl 2-hydroxybenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 152,0473 g/mol