Läs mer
Methyl Salicylate, MedChemExpress
Produktkod. 16435467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16435467 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 16435467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0189
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Methyl Salicylate (Wintergreen oil) is a topical analgesic and anti-inflammatory agent. Also used as a pesticide, a denaturant, a fragrance ingredient, and a flavoring agent in food and tobacco products. A systemic acquired resistance (SAR) signal in tobacco. A topical nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Methyl salicylate lactoside is a COX inhibitor.
Methyl Salicylate (Wintergreen oil) is a topical analgesic and anti-inflammatory agent. Also used as a pesticide, a denaturant, a fragrance ingredient, and a flavoring agent in food and tobacco products. A systemic acquired resistance (SAR) signal in tobacco. A topical nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Methyl salicylate lactoside is a COX inhibitor.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Methyl Salicylate
CAS 119-36-8
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O3
Kvantitet 50 mg
Synonym Wintergreen oil
Löslighetsinformation Ethanol : 25 mg/mL (164.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC)C1=CC=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.15
Kvalitet Research
Fysisk form Oil
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.