Läs mer
Metylsalicylat, Mikromol™
Produktkod. 18073880
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18073880 250 mg
1 options
Produktkod. 18073880 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1063.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metylsalicylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Analyt- eller komponentnamn Salicylic acid methyl ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn Metyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 152,0473 g/mol