Läs mer
Metylsalicylat, TRC
Produktkod. 30479771
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30479771 100 g
1 options
Produktkod. 30479771 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM331025100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C8 H8 O3
Kvantitet 100 g
Synonym Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn Metyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0473