missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl (-)-Shikimate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (-)-Shikimate |
| CAS | 40983-58-2 |
| Molekylformel | C8 H12 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O5/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2,5-7,9-11H,3H2,1H3/t5-,6-,7-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1 |
| IUPAC-namn | methyl (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexene-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vikt | 188.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?