Läs mer
Metylstearat, 99 %
Beskrivning
Metylstearat används som ett nonjoniskt ytaktivt ämne, vilket ökar lösligheten av kemikalier genom att dissociera aggregat och veckla ut proteiner. Det är en fettsyraester, som används som emulgeringsmedel och stabilisator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metylstearat används som ett nonjoniskt ytaktivt ämne, vilket ökar lösligheten av kemikalier genom att dissociera aggregat och veckla ut proteiner. Det är en fettsyraester, som används som emulgeringsmedel och stabilisator.
Löslighet
Löslig i kloroform. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Stearate |
| Smältpunkt | 38 °C till 42 °C |
| Kokpunkt | 180 °C till 182 (4 mm) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1786213 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 298.51 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.