Läs mer
Metylstearat, blandning av homologer
Produktkod. 10523421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10523421 1 kg Glasflaska 1kg
10135900 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10523421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 304220010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 112-61-8 | C19H38O2 | 298,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-61-8
Molekylformel C19H38O2
Molekylvikt (g/mol) 298.51
MDL-nummer MFCD00009005
InChI-nyckel HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl stearate, octadecanoic acid, methyl ester, stearic acid methyl ester, metholene 2218, kemester 9718, methyl n-octadecanoate, stearic acid, methyl ester, kemester 9018, emery 2218, n-octadecanoic acid methyl ester
PubChem CID 8201
ChEBI CHEBI:69188
IUPAC-namn metyloktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl stearate
Aciditet 1 mg KOH/g max.
Smältpunkt 37,0 °C till 39,0 °C
Färg Kräm till vit eller gul
Densitet 0.8360g/mL, 0.836
Kokpunkt 215,0 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)16CO2CH3
Kvantitet 1 kg
Förtvålningsvärde 186 till 192 mg KOH/g
Merck Index 15,893
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i eter och alkohol
Formel vikt 298.51
Fysisk form Pasta
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.