missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Stearidonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl stearidonate |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11,13-14H,3,6,9,12,15-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13- |
| Formel vikt | 290.2246 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?