missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl Stearidonate, TRC

Produktkod. 30480956
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480956 10 mg
30466035 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30480956 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32815010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 73097-00-4
Molekylformel C19 H30 O2
Molekylvikt (g/mol) 290.4403
Synonym Methyl (all-cis)-6,9,12,15-octadecatetraenoate,(6Z,9Z,12Z,15Z)-Octadecatetraenoic acid methyl ester,(6Z,9Z,12Z,15Z)-Methyl octadeca-6,9,12,15-tetraenoate,(Z,Z,Z,Z)-6,9,12,15-OCTADECATETRAENOIC ACID METHYL ESTER
IUPAC-namn methyl (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoate
LEDER CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl stearidonate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11,13-14H,3,6,9,12,15-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-
Formel vikt 290.2246
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.