Läs mer
Metylsulfon, 98 %
Produktkod. 10306820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10306820 5 g Glasflaska 5g
10655942 500 g Plastflaska 500g
11904561 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10306820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127780050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-71-0
Molekylformel C2H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 94.13
MDL-nummer MFCD00007566
InChI-nyckel HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
IUPAC-namn metylsulfonylmetan
LEDER CS(C)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl sulfone
Smältpunkt 107.0°C to 111.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 238.0°C
Flampunkt 143°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2SO2
Kvantitet 5 g
Beilstein 01,289
Fieser 01,296; 02,157
Merck Index 15,3283
Löslighetsinformation Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol and acetone,sparingly soluble in ether
Formel vikt 94.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Methyl sulfone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.