Läs mer
Metylsulfoxid, 99,5+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10563235 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10563235 1 L Glasflaska 1 L
10276563 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10563235 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390750010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    932.65 SEK / 1 L
    Save 137.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl sulfoxide
Smältpunkt 18.4 °C
Aciditet 0,0002 meq/g max.
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kvantitet 1 L
Flampunkt 87 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4770 till 1,4800
Rester efter avdunstning 0,001% max.
Analysprocentintervall 99,5% min. (GC)
Linjär formel (CH3)2SO
Viskositet 1,987 mPa (25 °C)
Vatten 0,1% max.
Merck Index 15, 3285
Kokpunkt 189,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, bensen, aceton, kloroform, dietyleter och aromatiska kolväten
Formel vikt 78.13
Procent renhet 99.5+%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.