Läs mer
Metylsulfoxid, 99,7+%, extra torr, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10774503 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10774503 1 L AcroSeal™ Glasflaska -
10081951 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10308103 2.5 L AcroSeal™ Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10774503 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 326880010
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Sulfoxide
Smältpunkt 18.4°C
Färg Färglös
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kvantitet 1 L
Flampunkt 87°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4770 to 1.4800
Rester efter avdunstning 0.001 % max.
Analysprocentintervall 99.7% min. (GC)
Linjär formel (CH3)2SO
Viskositet 1.987 mPa.s (25°C)
Vatten 0.005% Max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Kokpunkt 189.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formel vikt 78.13
Procent renhet 99.7+%
Kvalitet Extra torr
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.