Läs mer
Metylsulfoxid, 99,8+%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10774923 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10774923 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10043530 250 mL Glasflaska 250ml
10562841 1 L Glasflaska 1 L
10022923 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10774923 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295520025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 SEK
    2047.54 SEK / 2.5 L
    Save 62.46 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl sulfoxide
Smältpunkt 18.4 °C
Aciditet 0,04 mg KOH/g max.
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 87 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska vid 20 °C
Brytningsindex 1,4770 till 1,4800
Rester efter avdunstning 0,003 % max.
Analysprocentintervall 99.8+%
Linjär formel (CH3)2SO
Viskositet 1,987 mPa (25 °C)
Vatten 0,1% max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Kokpunkt 189,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, bensen, aceton, kloroform, dietyleter och aromatiska kolväten
Formel vikt 78.13
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.