Läs mer
Metylsulfoxid, 99,9 %, för spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
För UV/VIS-spektroskopi
EcoSafPak™ är ett miljövänligt förpackningssystem tillverkat av 100 % återvinningsbart material av en SFI-certifierad leverantör.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl sulfoxide |
| Smältpunkt | 18.4 °C |
| Namnnotering | 99.9% |
| Abs. | 0,01 max vid 360 nm, 0,05 max vid 320 nm, 0,1 max vid 300 nm, 0,2 max vid 290 nm, 0,3 max vid 280 nm, 0,5 max vid 270 nm |
| Nedbrytningsinformation | >190 °C |
| Densitet | 1.1000g/mL, 1.1 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 87 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska vid 20 °C |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.