Läs mer
Metylsulfoxid, 99,9 %, för spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10438920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10438920 250 mL Glasflaska 250ml
10124280 100 mL Glasflaska 100ml
10337730 1 L Glasflaska 1 L
10092060 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10438920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167852500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00 SEK
    683.25 SEK / 250ml
    Save 21.75 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
CAS: 67-68-5 | Molecular Formula: C2H6OS | Molecular Weight: 78.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
EcoSafPak™ är ett miljövänligt förpackningssystem tillverkat av 100 % återvinningsbart material av en SFI-certifierad leverantör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-68-5
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 78.13
MDL-nummer MFCD00002089
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-namn metylsulfinylmetan
LEDER CS(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl sulfoxide
Smältpunkt 18.4 °C
Namnnotering 99.9%
Abs. 0,01 max vid 360 nm, 0,05 max vid 320 nm, 0,1 max vid 300 nm, 0,2 max vid 290 nm, 0,3 max vid 280 nm, 0,5 max vid 270 nm
Nedbrytningsinformation >190 °C
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 87 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska vid 20 °C
Brytningsindex 1,4770 till 1,4800
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel (CH3)2SO
Ångtryck Ångtryck: 0,55 mbar vid 20 °C
Viskositet 1,987 mPa (25 °C)
Vatten 0,05% max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Kokpunkt 189,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, bensen, aceton, kloroform, dietyleter och aromatiska kolväten
Formel vikt 78.13
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.