Läs mer
Metylsulfoxid-d6, för NMR, 99,5+ atom % D
Produktkod. 10155710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
1 kg
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10g
1kg
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10155710 10 g 10g
10561911 50 g 50g
10017882 1 L 1 L
10038039 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10155710 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 321290100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 SEK
    605.36 SEK / 10g
    Save 54.64 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2206-27-1
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 84.17
MDL-nummer MFCD00002090
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
LEDER [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Sulfoxide-d6
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,5+ atom % D
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Deuterium (D) 99,50% min.
Flampunkt 88 °C
Förpackning Glasflaska
Ångtryck 2,5 mbar vid 20 °C
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Vatten 0,05 % max. (Koulometriskt)
Kvantitet 10 g
Smältpunkt 20,2 °C
Kokpunkt 190,0 °C
Linjär formel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC-namn trideuterio(trideuteriometylsulfinyl)metan
Formel vikt 84.18
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.