Läs mer
Metylsulfoxid-d6, för NMR, 99,9 atom% D, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10517264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10517264 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10517264 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426941000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3970.00 SEK
    3850.26 SEK / 100ml
    Save 119.74 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl sulfoxide-d6
Namnnotering För NMR, 99,9 atom% D
CAS 2206-27-1
Smältpunkt 20,2 °C
Färg Färglös
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 190,0 °C
Flampunkt 88 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C2H6OS
MDL-nummer MFCD00002090
Kvantitet 100 mL
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
LEDER [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn trideuterio(trideuteriometylsulfinyl)metan
Molekylvikt (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Formel vikt 84.18
Kvalitet NMR
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.