Läs mer
Metylsulfoxid-d6, för NMR, 99,9 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10591801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Septum flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
25ml
50ml
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10591801
Brand: Thermo Scientific Acros 166290500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2206-27-1
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 84.17
MDL-nummer MFCD00002090
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
LEDER [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99.9 atom % D
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Deuterium (D) 99.85% min.
Flampunkt 88°C
Förpackning Glasflaska
Viskositet 2.4 mPa.s (20°C)
Vatten 0.03% max. (K.F.)
Kvantitet 50 mL
Smältpunkt 20.2°C
Kokpunkt 190.0°C
Linjär formel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC-namn trideuterio(trideuteriometylsulfinyl)metan
Formel vikt 84.18
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.