Läs mer
Metylsulfoxid-d6, för NMR, innehåller 0,03 % TMS, 99,8 atom D
Produktkod. 16338196 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
16338196 25 mL Glasflaska -
10190512 10 mL Glasflaska 10ml
10059041 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16338196 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00 SEK
    1680.32 SEK / 25ml
    Save 154.68 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2206-27-1
Molekylformel C2H6OS
Molekylvikt (g/mol) 84.17
MDL-nummer MFCD00002090
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dmso-d6, dimethyl sulfoxide-d6, deuterated dmso, dimethylsulfoxide-d6, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3-, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide, methane-d3, sulfinylbis
PubChem CID 75151
LEDER [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,8 atom%D
Densitet 1.1900 g/mL, 1.19
Deuterium (D) 99,75 % min.
Flampunkt 88 °C
Förpackning Glasflaska
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Vatten 0,03 % max. (Koulometriskt)
Kvantitet 25 mL
Smältpunkt 20,2 °C
Kokpunkt 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC-namn (²H3)metansulfinyl(²H3)metan
Formel vikt 84.18
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.