Läs mer
Metylsulfoxid-d6, för NMR, förpackad i 0,50 ml ampuller, 100,0 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10236510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10236510 5 mL 5ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10236510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 217340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1502.27 SEK / 5ml
    Save 47.73 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl sulfoxide-d6
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 100,0 atom % D
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Deuterium (D) 99,95 % min.
Flampunkt 88 °C
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Vatten 0,02 % max. (Koulometriskt)
Kvantitet 5 mL
CAS 2206-27-1
Smältpunkt 20,2 °C
Kokpunkt 190,0 °C
Molekylformel C2H6OS
Linjär formel (CD3)2SO
MDL-nummer MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
InChI-nyckel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
LEDER [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn trideuterio(trideuteriometylsulfinyl)metan
Molekylvikt (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Formel vikt 84.18
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.