Läs mer
Methyl Syringate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Syringate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(12)15-3)5-8(14-2)9(7)11/h4-5,11H,1-3H3 |
| Formel vikt | 212.0685 |