Läs mer
Metyl-tert-butyleter, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10376330 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Dimensione della confezione:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
10376330 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10263960 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10154953 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10131960 5 L HDPE plastflaska 5 L
10428990 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10376330 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/4494/17
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
C5H12O, CAS-nummer-1634-04-4, metyl-t-butyleter, 2-metyl-2-metoxipropan, metyl-tert-butyleter, propan, 2-metoxi-2-metyl, metyl-t-butyleter, mtbe, metyl-tertiär-butyleter, metyl-tert-butyl-tertyl-metyl-butyleter,-metyl-tertyl-tert,-metyl metyleter, 5 L, 54 grader C, CHEBI:27642, färglös
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer 8812
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC
Specifica
Smältpunkt -110 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 54 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 88,15 g/mol
Ångtryck 268 mbar vid 20 °C
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.