Läs mer
Metyl-tert-butyleter, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10428990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10428990 25 L Metallburk 25 L
10263960 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10376330 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10154953 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10131960 5 L HDPE plastflaska 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10428990 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4494/25
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
C5H12O, CAS-nummer-1634-04-4, metyl-t-butyleter, 2-metyl-2-metoxipropan, metyl-tert-butyleter, propan, 2-metoxi-2-metyl, metyl-t-butyleter, mtbe, metyl-tertiär-butyleter, metyl-tert-butyl-tertyl-metyl-butyleter,-metyl-tertyl-tert,-metyl metyleter, 5 L, 54 grader C, CHEBI:27642, färglös
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1634-04-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer 8812
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)OC
Specifikationer
Smältpunkt -110 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 54 °C
Förpackning Metallburk
Kvantitet 25 L
Formel vikt 88,15 g/mol
Ångtryck 268 mbar vid 20 °C
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.