Läs mer
Metyl-tert-butyleter, för HPLC, Fisher Chemical™
Produktkod. 10273960 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10273960 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 10273960 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4496/17
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
C5H12O, CAS-nummer-1634-04-4, mtbe, metyl-tert-butyleter, metyl-t-butyleter, 2-metyl-2-metoxipropan, metyl-tert-butyleter, metyl-tertiär-butyleter, propan, 2-metoxi-2-metyl, metyl-t-butyl, metyl-t-butyl, metyl-t-butyl, metyl-tert. metyleter, 2,5 L, 54 grader C, CHEBI:27642, färglös
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1634-04-4
Smältpunkt -110 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 54 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C5H12O
MDL-nummer 8812
Kvantitet 2.5 L
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formel vikt 88,15 g/mol
Ångtryck 268 mbar vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether