Läs mer
Metyl-tert-butyleter (MTBE), bekämpningsmedelskvalitet för laboratorieanvändning och bekämpningsmedelsanalys, Chem Lab
Produktkod. 15979356
Change view
Metyl-tert-butyleter (MTBE), bekämpningsmedelskvalitet för laboratorieanvändning och bekämpningsmedelsanalys, 1 L
Produktkod.
15979356 Metyl-tert-butyleter (MTBE), bekämpningsmedelskvalitet för laboratorieanvändning och bekämpningsmedelsanalys, 1 L
1 options
Produktkod. 15979356 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.3911.1000
Specifikationer
CAS 1634-04-4
Smältpunkt -108.6°C
Färg Färglös
Densitet 0.74 g/mL
Kokpunkt 55.3°C
Flampunkt -28 °C
Analysprocentintervall > 99.9%
Förpackning Glasflaskor
Molekylformel C5H12O
Kvantitet 1 L
InChI-nyckel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(C)(C)C
IUPAC-namn 2-metoxi-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 88.15
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl tert-butyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether