Läs mer
Methyl tert-butylacetate, 98%
Produktkod. 15488859
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. 15488859
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07005.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10250-48-3 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Methyl tert-butylacetate is an oxygenated solvent used alone or in blends for coatings, industrial cleaning and surface treatment. It is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals, synthetic flavorings and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl tert-butylacetate is an oxygenated solvent used alone or in blends for coatings, industrial cleaning and surface treatment. It is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals, synthetic flavorings and other organic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl tert-butylacetate
CAS 10250-48-3
Kokpunkt 126°C to 128°C
Flampunkt 24°C (75°F)
Molekylformel C7H14O2
Brytningsindex 1.3995
MDL-nummer MFCD00043646
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1747895
Synonym methyl tert-butylacetate, methyl 3,3-dimethylbutyrate, butanoic acid, 3,3-dimethyl-, methyl ester, butyric acid, 3,3-dimethyl-, methyl ester, methyl t-butylacetate, acmc-1c3ge, methyl-tert-butyl acetate, 3,3-dimethylbutyric acid methyl ester, 3,3-dimethyl-butyric acid methyl ester
Löslighetsinformation Not miscible in water.
InChI-nyckel DXBOTVWRXLQVMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)CC(=O)OC
IUPAC-namn methyl 3,3-dimethylbutanoate
Molekylvikt (g/mol) 130.187
PubChem CID 66298
Formel vikt 130.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.