Läs mer
Methyl Tetracosanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetracosanoic acid methyl ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 382.3811 |
| Procent renhet | >95% |