Läs mer
Metyltetradekanat, 99 %
Produktkod. 11433973
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433973 250 g 250g
11423973 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10257.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-10-7 | C15H30O2 | 242,40 g/mol
Metyltetradekanoat används som en komponent vid framställningen av en biodiesel med hög densitet. Används även som ett niosommedium där ett läkemedel mot cancer kan transporteras inuti.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyltetradekanoat används som en komponent vid framställning av biodiesel med hög densitet. Används även som ett niosommedium där ett läkemedel mot cancer kan transporteras inuti.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Reagera med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-10-7
Molekylformel C15H30O2
Molekylvikt (g/mol) 242.40
MDL-nummer MFCD00008983
InChI-nyckel ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
PubChem CID 31284
IUPAC-namn metyltetradekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl tetradecanoate
Smältpunkt 18 °C
Densitet 0.855
Kokpunkt 323 °C
Flampunkt >112 °C (234 °F)
Linjär formel CH3(CH2)12CO2CH3
Brytningsindex 1.4562
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och metanol. Reagera med vatten.
Formel vikt 242.4
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.