Läs mer
Methyl Tetradecanoate-d27, TRC
Produktkod. 30478563
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478563 10 mg
30465298 5 mg
30472542 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30478563 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22760110MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 434349-93-6
Molekylformel C15 D27 H3 O2
Molekylvikt (g/mol) 269.5639
Synonym Tetradecanoic-d27 acid, methyl ester (9CI), Tetradecanoic Acid Methyl Ester-D27 (tetradecanoic-D27), Tetradecanoic acid-d27 methyl ester, Myristic acid-d27 methyl ester, Methyl myristate-d27, Methyl tetradecanoate-d27
IUPAC-namn methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosadeuteriotetradecanoate
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Tetradecanoate-d27
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2
Formel vikt 269.3941