Läs mer
Metyltiazol-2-karboxylat, 95 %
Produktkod. 15490219
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490219 5 g 5g
15400229 250 mg 250mg
15480219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490219 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63496.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 55842-56-3 | C5H5NO2S | 143,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55842-56-3
Molekylformel C5H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 143.16
MDL-nummer MFCD18075580
InChI-nyckel YRMZUOPMHMPNPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7567660
IUPAC-namn metyl-1,3-tiazol-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl thiazole-2-carboxylate
Kvantitet 5 g
Synonym methyl thiazole-2-carboxylate, methyl 2-thiazolecarboxylate, 2-thiazolecarboxylic acid methyl ester, methyl2-thiazolecarboxylate
Formel vikt 143.16
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.