Läs mer
Metyltiazolidin-2-karboxylathydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382966
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382966 1 g 1g
11392966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10740.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50703-06-5 | C5H10ClNO2S | 183.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50703-06-5
Molekylformel C5H10ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 183.65
MDL-nummer MFCD00068022
InChI-nyckel YEFOSJYXVLNYSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-thiazolidinecarboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester, thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl thiazolidine-2-carboxylate, +-thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, +/--thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester 6ci,8ci,9ci
PubChem CID 2737507
IUPAC-namn metyl-1,3-tiazolidin-2-karboxylat
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)C1CSCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Smältpunkt ∽158°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 3628640
Formel vikt 183.66
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.