Läs mer
Metyltiocyanat, 99 %
Produktkod. 11387499
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387499 100 mL 100ml
11367499 5 mL 5ml
11377499 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27879.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 556-64-9 | C2H3NS | 73,113 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-64-9
Molekylformel C2H3NS
Molekylvikt (g/mol) 73.113
MDL-nummer MFCD00001830
InChI-nyckel VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl sulfocyanate, methylrhodanid, thiocyanic acid, methyl ester, methyl rhodanate, methylthiokyanat, methane, thiocyanato, thiocyanatomethane, methylthiocyanate, thiocyanic acid methyl ester, ch3scn
PubChem CID 11168
ChEBI CHEBI:61112
IUPAC-namn metyltiocyanat
LEDER CSC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl thiocyanate
Smältpunkt -5 °C
Densitet 1.068
Kokpunkt 131 °C
Flampunkt 38 °C (100 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.468
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2929
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 73.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.