Läs mer
Metyltiocyanat, TRC
Produktkod. 30478237
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30478237 10 mL
1 options
Produktkod. 30478237 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33131010ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Thiocyanate
CAS 556-64-9
Molekylformel C2H3NS
Kvantitet 10 mL
Synonym Methyl Sulfocyanate, Methyl Thiocyanate, NSC 9368, Thiocyanic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3
LEDER CSC#N
IUPAC-namn Metyltiocyanat
Molekylvikt (g/mol) 73.12
Formel vikt 72.9986